missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Levocetirizine Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Levocetirizine Ethyl Ester |
| CAS | 1116338-10-3 |
| Molekylformel | C23 H29 Cl N2 O3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2-[2-[4-[(R)-(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]acetic acid ethyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C23H29ClN2O3/c1-2-29-22(27)18-28-17-16-25-12-14-26(15-13-25)23(19-6-4-3-5-7-19)20-8-10-21(24)11-9-20/h3-11,23H,2,12-18H2,1H3/t23-/m1/s1 |
| LEDER | CCOC(=O)COCCN1CCN(CC1)[C@H](c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3 |
| IUPAC-namn | ethyl 2-[2-[4-[(R)-(4-chlorophenyl)-phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethoxy]acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 416.94 |
| Formel vikt | 416.1867 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?