missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Levocetirizine N-Benzylamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Levocetirizine N-Benzylamide |
| CAS | 1150310-68-1 |
| Molekylformel | C28 H32 Cl N3 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Acetamide, 2-[2-[4-[(R)-(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]-N-(phenylmethyl)-, 2-[2-[4-[(R)-(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]-N-(phenylmethyl)acetamide, N-Benzyl-2-[2-[4-[(R)-(4-chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethoxy]acetamide, 2-[2-[4-[(R)-(4-Chlorophenyl)(phenyl)methyl]piperazin-1-yl]ethoxy]-N-(phenylmethyl)acetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C28H32ClN3O2/c29-26-13-11-25(12-14-26)28(24-9-5-2-6-10-24)32-17-15-31(16-18-32)19-20-34-22-27(33)30-21-23-7-3-1-4-8-23/h1-14,28H,15-22H2,(H,30,33)/t28-/m1/s1 |
| LEDER | Clc1ccc(cc1)[C@H](N2CCN(CCOCC(=O)NCc3ccccc3)CC2)c4ccccc4 |
| IUPAC-namn | N-benzyl-2-[2-[4-[(R)-(4-chlorophenyl)-phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethoxy]acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 478.03 |
| Formel vikt | 477.2183 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?