Läs mer
Levodopa Isopropyl Ester, Mikromol™
Beskrivning
Levodopa Isopropyl Ester
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-DOPA Isopropyl Ester |
| CAS | 110301-07-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | L-DOPA Isopropyl Ester |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C12 H17 N O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | L-Tyrosine, 3-hydroxy-, 1-methylethyl ester, L-DOPA isopropyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17NO4/c1-7(2)17-12(16)9(13)5-8-3-4-10(14)11(15)6-8/h3-4,6-7,9,14-15H,5,13H2,1-2H3/t9-/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)OC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(O)c(O)c1 |
| IUPAC-namn | propan-2-yl (2S)-2-amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)propanoate |
| Visa mer |