missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Levodopa Isopropyl Ester, Mikromol™

Produktkod. 30462146
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30462146 4 x 25 mg
30050794 100 mg
30050495 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30462146 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0262.2000254AMP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Levodopa Isopropyl Ester, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material L-DOPA Isopropyl Ester
CAS 110301-07-0
Analyt- eller komponentnamn L-DOPA Isopropyl Ester
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H17 N O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym L-Tyrosine, 3-hydroxy-, 1-methylethyl ester, L-DOPA isopropyl ester
InChI formel InChI=1S/C12H17NO4/c1-7(2)17-12(16)9(13)5-8-3-4-10(14)11(15)6-8/h3-4,6-7,9,14-15H,5,13H2,1-2H3/t9-/m0/s1
Lösningstyp Neat
LEDER CC(C)OC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(O)c(O)c1
IUPAC-namn propan-2-yl (2S)-2-amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)propanoate
Molekylvikt (g/mol) 239.27
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 239.1158 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.