Läs mer
Levodopa, LoGiCal
Produktkod. 30464161
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30464161 10 mg
1 options
Produktkod. 30464161 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0262.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Levodopa
CAS 59-92-7
Analyt- eller komponentnamn Levodopa
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H11 N O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Levodopa
InChI formel InChI=1S/C9H11NO4/c10-6(9(13)14)3-5-1-2-7(11)8(12)4-5/h1-2,4,6,11-12H,3,10H2,(H,13,14)/t6-/m0/s1
Lösningstyp Snyggt
LEDER N[C@@H](Cc1ccc(O)c(O)c1)C(=O)O
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-(3,4-dihydroxyfenyl)propansyra
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 197.19
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 197,0688 g/mol