Läs mer
Levodopa, Mikromol™
Produktkod. 17953626
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
17953626 500 mg
1 options
Produktkod. 17953626 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0262.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Levodopa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Levodopa
CAS 59-92-7
Analyt- eller komponentnamn Levodopa
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H11 N O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Levodopa
InChI formel InChI=1S/C9H11NO4/c10-6(9(13)14)3-5-1-2-7(11)8(12)4-5/h1-2,4,6,11-12H,3,10H2,(H,13,14)/t6-/m0/s1
LEDER N[C@@H](Cc1ccc(O)c(O)c1)C(=O)O
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-(3,4-dihydroxyfenyl)propansyra
Molekylvikt (g/mol) 197.19
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 197,0688 g/mol