Läs mer
Levodropropizine, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-(-)-Dropropizine |
| CAS | 99291-25-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | (S)-(-)-Dropropizine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13H20N2O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Levodropropizine, (2S)-3-(4-Phenylpiperazin-1-yl)propane-1,2-diol |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | OC[C@@H](O)CN1CCN(CC1)c2ccccc2 |
| Industry Type | Clinical Testing |
| Visa mer |