Läs mer
Levodropropizine, Mikromol™
Produktkod. 17963876
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17963876 250 mg
1 options
Produktkod. 17963876 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1246.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Levodropropizine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Levodropropizine
CAS 99291-25-5
Analyt- eller komponentnamn Levodropropizine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C13 H20 N2 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Levodropropizine, (2S)-3-(4-Phenylpiperazin-1-yl)propane-1,2-diol
InChI formel InChI=1S/C13H20N2O2/c16-11-13(17)10-14-6-8-15(9-7-14)12-4-2-1-3-5-12/h1-5,13,16-17H,6-11H2/t13-/m0/s1
LEDER OC[C@@H](O)CN1CCN(CC1)c2ccccc2
IUPAC-namn (2S)-3-(4-phenylpiperazin-1-yl)propane-1,2-diol
Molekylvikt (g/mol) 236.31
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 236.1525 g/mol