missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Levodropropizine N-Oxide, Mikromol™
Beskrivning
Levodropropizine N-Oxide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Levodropropizine N-Oxide |
| CAS | 152237-40-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Levodropropizine N-Oxide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H20 N2 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 1,2-Propanediol, 3-(1-oxido-4-phenyl-1-piperazinyl)-, (S)- (9CI), 1,2-Propanediol, 3-(4-phenyl-1-piperazinyl)-, N-oxide, (S)-, Levodropropizine N-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20N2O3/c16-11-13(17)10-15(18)8-6-14(7-9-15)12-4-2-1-3-5-12/h1-5,13,16-17H,6-11H2/t13-/m0/s1 |
| LEDER | OC[C@@H](O)C[N+]1([O-])CCN(CC1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | (2S)-3-(1-oxido-4-phenylpiperazin-1-ium-1-yl)propane-1,2-diol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?