Läs mer
Levofloxacin, 98 %
Produktkod. 15478509
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15478509 1 g 1g
15488509 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15478509 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66943.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    482.46 SEK
    387.65 SEK / 1g
    Save 94.81 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
I lager
Bredspektrumantibiotika som används i farmakogenetiska, antibiotikaresistens- och resistensförebyggande studier. Levofloxacin är aktivt mot grampositiva och gramnegativa bakterier. Det hämmar DNA-gyras (typ II topoisomeras) och topoisomerase IV, vilket hämmar celldelning. | CAS: 100986-85-4 | C18H20FN3O4 | 361,373 g/mol
Levofloxacin är ett bredspektrumantibiotikum som används i farmakogenetiska, antibiotikaresistens- och resistensförebyggande studier. Levofloxacin är aktivt mot grampositiva och gramnegativa bakterier. Det hämmar DNA-gyras (typ II topoisomeras) och topoisomerase IV, vilket hämmar celldelning.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Levofloxacin är ett bredspektrumantibiotikum som används i farmakogenetiska, antibiotikaresistens- och resistensförebyggande studier. Levofloxacin är aktivt mot grampositiva och gramnegativa bakterier. Det hämmar DNA-gyras (typ II topoisomeras) och topoisomerase IV, vilket hämmar celldelning.
Löslighet
Lätt löslig i vatten eller metanol. Löslig i glaciärättiksyra eller diklormetan
Anteckningar
Endast forskningsanvändning: Ej avsedd för diagnostik eller terapeutisk användning hos djur eller människor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100986-85-4
Molekylformel C18H20FN3O4
Molekylvikt (g/mol) 361.373
MDL-nummer MFCD00865049
InChI-nyckel GSDSWSVVBLHKDQ-JTQLQIEISA-N
PubChem CID 149096
ChEBI CHEBI:63598
LEDER CC1COC2=C3N1C=C(C(=O)C3=CC(=C2N4CCN(CC4)C)F)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Levofloxacin
Typ Levofloxacin
Fysisk form Pulver
Smältpunkt 218 °C till 227 °C
Färg Vitt till gult
Kvantitet 1 g
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Känslighet Ljuskänslig
Beilstein 7327015
Kokpunkt 572 °C
Merck Index 14,6771
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten eller metanol. Löslig i glaciärättiksyra eller diklormetan
Formel vikt 361.37
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Levofloxacin
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Levofloxacin
RUO– Endast forskningsanvändning