Läs mer
Levofloxacin karboxylsyra (Levofloxacin Difluoro-förorening), TRC
Produktkod. 30471969
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30471969 5 g
1 options
Produktkod. 30471969 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL3602505G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-9,10-Difluoro-3-methyl-7-oxo-2,3-dihydro-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic Acid
CAS 100986-89-8
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C13 H9 F2 N O4
Kvantitet 5 g
Synonym (3S)-9,10-Difluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, (S)-9,10-Difluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, (S)-(-)-9,10-Difluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de][1,4]benzoxazine-6-carboxylic acid, 9,10-Difluoro-3-(S)-methyl-7-oxo-2,3-dihydro-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, Levofloxacin Q-acid
InChI formel InChI=1S/C13H9F2NO4/c1-5-4-20-12-9(15)8(14)2-6-10(12)16(5)3-7(11(6)17)13(18)19/h2-3,5H,4H2,1H3,(H,18,19)/t5-/m0/s1
LEDER C[C@H]1COc2c(F)c(F)cc3C(=O)C(=CN1c23)C(=O)O
IUPAC-namn (3S)-9,10-Difluoro-2,3-dihydro-3-metyl-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-bensoxazin-6-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 281.21
Formel vikt 281.05