Läs mer
Levofloxacin Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Levofloxacin Ethyl Ester |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24FN3O4/c1-4-27-20(26)14-10-24-12(2)11-28-19-16(24)13(18(14)25)9-15(21)17(19)23-7-5-22(3)6-8-23/h9-10,12H,4-8,11H2,1-3H3/t12-/m0/s1 |
| Formel vikt | 389.1751 |
| Procent renhet | >95% |