Läs mer
Levofloxacin Hemihydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Levofloxacin Hemihydrate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/2C18H20FN3O4.H2O/c2*1-10-9-26-17-14-11(16(23)12(18(24)25)8-22(10)14)7-13(19)15(17)21-5-3-20(2)4-6-21;/h2*7-8,10H,3-6,9H2,1-2H3,(H,24,25);1H2/t2*10-;/m00./s1 |
| Formel vikt | 740.2981 |
| Procent renhet | >95% |