missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Levofloxacin Hydroxy Acid, TRC

Produktkod. 30473629
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30473629 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30473629 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL3600301MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (1S)-6,8-Difluoro-1-[2-hydroxy-1-methylethyl]-7-(4-methylpiperazin-1-yl)-4-oxoquinoline-3-carboxylic Acid
CAS 1036016-10-0
Molekylformel C18 H21 F2 N3 O4
Kvantitet 1 mg
Synonym 3-Quinolinecarboxylic acid, 6,8-difluoro-1,4-dihydro-1-[(1S)-2-hydroxy-1-methylethyl]-7-(4-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-, 6,8-Difluoro-1,4-dihydro-1-[(1S)-2-hydroxy-1-methylethyl]-7-(4-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid
InChI formel InChI=1S/C18H21F2N3O4/c1-10(9-24)23-8-12(18(26)27)17(25)11-7-13(19)16(14(20)15(11)23)22-5-3-21(2)4-6-22/h7-8,10,24H,3-6,9H2,1-2H3,(H,26,27)/t10-/m0/s1
LEDER C[C@@H](CO)N1C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc(F)c(N3CCN(C)CC3)c(F)c12
IUPAC-namn 6,8-difluoro-1-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-7-(4-methylpiperazin-1-yl)-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 381.3738
Formel vikt 381.15
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.