Läs mer
Levofloxacin, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Levofloxacin |
| CAS | 100986-85-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Levofloxacin |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C18 H20 F N3 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Levofloxacin, (3S)-9-Fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, (S)-9-Fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, (-)-Ofloxacin, (S)-(-)-Ofloxacin, (S)-Ofloxacin, Cravit, DR 3355, HR 355, Levaquin, Quixin, RWJ 25213-097, Tavanic |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20FN3O4/c1-10-9-26-17-14-11(16(23)12(18(24)25)8-22(10)14)7-13(19)15(17)21-5-3-20(2)4-6-21/h7-8,10H,3-6,9H2,1-2H3,(H,24,25)/t10-/m0/s1 |
| Lösningstyp | Snyggt |
| LEDER | C[C@H]1COc2c(N3CCN(C)CC3)c(F)cc4C(=O)C(=CN1c24)C(=O)O |
| Visa mer |