Läs mer
Levofloxacin, MedChemExpress
Produktkod. p-200096991
Encompass_Preferred
Kvantitet:
100 mg
5 g
Produktkod. 16488236
Brand: Medchem Express HYB0330
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Levofloxacin ((-)-Ofloxacin) is an orally active antibiotic and is active against both Gram-positive and Gram-negative bacteria. Levofloxacin inhibits the DNA gyrase and topoisomerase IV. Levofloxacin can be used for chronic periodontitis, airway inflammation and BK Viremia research. Levofloxacin shows anti-orthopoxvirus activity.
Levofloxacin ((-)-Ofloxacin) is an orally active antibiotic and is active against both Gram-positive and Gram-negative bacteria. Levofloxacin inhibits the DNA gyrase and topoisomerase IV. Levofloxacin can be used for chronic periodontitis, airway inflammation and BK Viremia research. Levofloxacin shows anti-orthopoxvirus activity.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Levofloxacin
Fysisk form Powder
CAS 100986-85-4
Färg Off-White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H20FN3O4
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus
Synonym (-)-Ofloxacin
Löslighetsinformation H2O : 50 mg/mL (138.36 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 10 mg/mL (27.67 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C(C1=O)=CN2[C@@H](C)COC3=C(N4CCN(C)CC4)C(F)=CC1=C23)O
Molekylvikt (g/mol) 361.37
Formel vikt 361.37
Procent renhet 98.76%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.