Läs mer
Levofloxacin, Mikromol™
Produktkod. 14881321
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
14881321 100 mg
1 options
Produktkod. 14881321 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0846.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Levofloxacin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Levofloxacin
CAS 100986-85-4
Analyt- eller komponentnamn Levofloxacin
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C18 H20 F N3 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Levofloxacin, (3S)-9-Fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, (S)-9-Fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, (-)-Ofloxacin, (S)-(-)-Ofloxacin, (S)-Ofloxacin, Cravit, DR 3355, HR 355, Levaquin, Quixin, RWJ 25213-097, Tavanic
InChI formel InChI=1S/C18H20FN3O4/c1-10-9-26-17-14-11(16(23)12(18(24)25)8-22(10)14)7-13(19)15(17)21-5-3-20(2)4-6-21/h7-8,10H,3-6,9H2,1-2H3,(H,24,25)/t10-/m0/s1
LEDER C[C@H]1COc2c(N3CCN(C)CC3)c(F)cc4C(=O)C(=CN1c24)C(=O)O
IUPAC-namn (3S)-9-Fluoro-2,3-dihydro-3-metyl-10-(4-metyl-1-piperazinyl)-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazin-6-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 361.37
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 361,1438 g/mol