Läs mer
Levofloxacin N-oxid, TRC
Produktkod. 17984505
Change view
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17984505 25 mg
17904975 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17984505 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL36004025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 117678-38-3
Molekylformel C18 H20 F N3 O5
Molekylvikt (g/mol) 377.37
Synonym 7H-Pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, 9-fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-(4-methyl-4-oxido-1-piperazinyl)-7-oxo-, (3S)-, 7H-Pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, 9-fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-7-oxo-, N-oxide, (S)-, N-Oxide levofloxacin
IUPAC-namn (2S)-7-fluoro-2-metyl-6-(4-metyl-4-oxidopiperazin-4-ium-1-yl)-10-oxo-4-oxa-1-azatricyklo[7.3.1.05,13]trideca-5(13),6,8,11-tetraen-11-karboxylsyra
LEDER C[C@H]1COc2c(N3CC[N+](C)([O-])CC3)c(F)cc4C(=O)C(=CN1c24)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Levofloxacin N-Oxide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C18H20FN3O5/c1-10-9-27-17-14-11(16(23)12(18(24)25)8-21(10)14)7-13(19)15(17)20-3-5-22(2,26)6-4-20/h7-8,10H,3-6,9H2,1-2H3,(H,24,25)/t10-/m0/s1
Formel vikt 377.1387
Procent renhet >95%