missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Levofloxacin Q-Acid Difluoroboryl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Levofloxacin Q-Acid Difluoroboryl Ester |
| CAS | 129306-33-8 |
| Molekylformel | C13H8BF4NO4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (3S)-9,10-Difluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic Acid Difluoroboryl Ester, (3S)-6-[[(Difluoroboryl)oxy]carbonyl]-9,10-difluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazin-7-one, (S)-6-[[(Difluoroboryl)oxy]carbonyl]-9,10-difluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-Benzoxazin-7-one |
| InChI formel | InChI=1S/C13H8BF4NO4/c1-5-4-22-12-9(16)8(15)2-6-10(12)19(5)3-7(11(6)20)13(21)23-14(17)18/h2-3,5H,4H2,1H3/t5-/m0/s1 |
| LEDER | O=C1C2=CC(F)=C(F)C3=C2N([C@H](CO3)C)C=C1C(OB(F)F)=O |
| IUPAC-namn | (S)-6-(((difluoroboraneyl)oxy)carbonyl)-9,10-difluoro-3-methyl-2,3-dihydro-7H-[1,4]oxazino[2,3,4-ij]quinolin-7-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 329.01 |
| Formel vikt | 329.05 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?