Läs mer
Levofloxacin, TRC
Produktkod. 17994435
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17994435 250 mg
17904025 10 mg
17990525 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17994435 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL360255250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100986-85-4
Molekylformel C18 H20 F N3 O4
Molekylvikt (g/mol) 361.37
Synonym 7H-Pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, 9-fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-7-oxo-, (S)-, (3S)-9-Fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, (-)-Ofloxacin, (S)-(-)-Ofloxacin, (S)-Ofloxacin, Cravit, DR 3355, HR 355, Levaquin, Levoflox, Levofloxacin, Loxof, MP 376, Oftaquix, Quixin, RWJ 25213-097, Tavanic, Unibiotic, Venaxan
IUPAC-namn (3S)-9-Fluoro-2,3-dihydro-3-metyl-10-(4-metyl-1-piperazinyl)-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazin-6-karboxylsyra
LEDER C[C@H]1COc2c(N3CCN(C)CC3)c(F)cc4C(=O)C(=CN1c24)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Levofloxacin
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C18H20FN3O4/c1-10-9-26-17-14-11(16(23)12(18(24)25)8-22(10)14)7-13(19)15(17)21-5-3-20(2)4-6-21/h7-8,10H,3-6,9H2,1-2H3,(H,24,25)/t10-/m0/s1
Formel vikt 361.1438
Procent renhet >95%