Läs mer
Levoglukosenon, TRC
Produktkod. 30138526
Change view
Kvantitet:
10 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138526 500 mg
30004157 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30138526 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL375000500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 37112-31-5
Molekylformel C6 H6 O3
Molekylvikt (g/mol) 126.11
IUPAC-namn (1S,5R)-6,8-dioxabicyclo[3.2.1]oct-2-en-4-one
LEDER O=C1C=C[C@H]2CO[C@@H]1O2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Levoglucosenone
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C6H6O3/c7-5-2-1-4-3-8-6(5)9-4/h1-2,4,6H,3H2/t4-,6+/m0/s1
Formel vikt 126.0317