Läs mer
Levoleucovorin Calcium, MedChemExpress
Beskrivning
Levoleucovorin calcium is the calcium salt of Levoleucovorin, which is the enantiomerically active form of folinic acid.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Levoleucovorin Calcium |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 80433-71-2 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H21CaN7O7 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | Calcium levofolinate CL307782 |
| Löslighetsinformation | H2O : 10 mg/mL (19.55 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) |
| Visa mer |