Läs mer
Levomedetomidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Levomedetomidine |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16N2/c1-9-5-4-6-12(10(9)2)11(3)13-7-14-8-15-13/h4-8,11H,1-3H3,(H,14,15)/t11-/m1/s1 |
| Formel vikt | 200.1313 |