Läs mer
Levomefolate calcium, MedChemExpress
Produktkod. 16467318
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16467318 10 mg 10mg
16403337 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16467318 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY17383
MedChemExpress Levomefolate calcium is an artificial form of folate.
Levomefolate calcium is an artificial form of folate.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Levomefolate calcium
Fysisk form Powder
CAS 151533-22-1
Färg Light Yellow
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H23CaN7O6
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation H2O : 4.4 mg/mL (8.84 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER O=C([O-])CC[C@@H](C([O-])=O)NC(C1=CC=C(NC[C@@H]2N(C)C3=C(N=C(N)NC3=O)NC2)C=C1)=O.[Ca+2]
Molekylvikt (g/mol) 497.52
Formel vikt 497.52
Procent renhet 97.11%