Läs mer
Levomefolic acid, MedChemExpress
Beskrivning
Levomefolic acid (5-MTHF) is an orally active, brain-penetrant natural active form of folic acid and is one of the most widely used folic acid food supplements.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Levomefolic acid |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 31690-09-2 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H25N7O6 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | 5-MTHF |
| Löslighetsinformation | H2O : 5 mg/mL (10.88 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (2.18 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |