Läs mer
Levomenol 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30322481
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30322481 1 ml
1 options
Produktkod. 30322481 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA14629745ME100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha-(-)-Bisabolol
CAS 23089-26-1
Analyt- eller komponentnamn alpha-(-)-Bisabolol
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C15 H26 O
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Levomenol, (-)-α-Bisabolol
InChI formel InChI=1S/C15H26O/c1-12(2)6-5-11-15(4,16)14-9-7-13(3)8-10-14/h6-7,14,16H,5,8-11H2,1-4H3/t14-,15+/m1/s1
LEDER CC(=CCC[C@](C)(O)[C@H]1CCC(=CC1)C)C
IUPAC-namn (2S)-6-methyl-2-[(1S)-4-methylcyclohex-3-en-1-yl]hept-5-en-2-ol
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 222.37
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 222.1984 g/mol