Läs mer
Levomenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-(-)-Bisabolol |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H26O/c1-12(2)6-5-11-15(4,16)14-9-7-13(3)8-10-14/h6-7,14,16H,5,8-11H2,1-4H3/t14-,15+/m1/s1 |
| Formel vikt | 222.1984 |