Läs mer
Levomenthol, LoGiCal
Produktkod. 30463913
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30463913 10 mg
1 options
Produktkod. 30463913 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0388.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (-)-Menthol
CAS 2216-51-5
Analyt- eller komponentnamn (-)-Menthol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H20 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Levomenthol, (-)-Menthol
InChI formel InChI=1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
Lösningstyp Snyggt
LEDER CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1O
IUPAC-namn (1R,2S,5R)-5-metyl-2-propan-2-ylcyklohexan-1-ol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 156.27
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 156,1514 g/mol