Läs mer
Levomenthol, Mikromol™
Produktkod. 17954456
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
17954456 500 mg
1 options
Produktkod. 17954456 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0388.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Levomenthol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (-)-Menthol
CAS 2216-51-5
Analyt- eller komponentnamn (-)-Menthol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H20 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Levomenthol, (-)-Menthol
InChI formel InChI=1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
LEDER CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1O
IUPAC-namn (1R,2S,5R)-5-metyl-2-propan-2-ylcyklohexan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 156.27
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 156,1514 g/mol