Läs mer
(±)-Levomepromazine-d6, MedChemExpress
Produktkod. 16461819
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
16461819 1 mg
1 options
Produktkod. 16461819 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19489S
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress (±)-Levomepromazine D6 ((±)-Methotrimeprazine D6) is the deuterium labeled Methotrimeprazine, which is a D3 dopamine and Histamine H1 receptor antagonist.
(±)-Levomepromazine D6 ((±)-Methotrimeprazine D6) is the deuterium labeled Methotrimeprazine, which is a D3 dopamine and Histamine H1 receptor antagonist.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (±)-Levomepromazine-d6
CAS 1189805-51-3
Anteckningar om renhetsgrad Research
Fysisk form Solid
Molekylformel C19H18D6N2OS
Färg Off-White
Synonym (±)-Methotrimeprazine-d6 dl-Methotrimeprazine-d6
LEDER C1C=C2SC3=CC=C(OC)C=C3N(CC(CN(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C)C2=CC=1
Molekylvikt (g/mol) 334.51
Kvantitet 1 mg
Formel vikt 334.51
Procent renhet 98.0%