Läs mer
Levomepromazine Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
Levomepromazine Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Levomepromazine hydrochloride |
| CAS | 1236-99-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Levomepromazine hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C19 H24 N2 O S . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Levomepromazine Hydrochloride, (betaR)-2-Methoxy-N,N,beta-trimethyl-10H-phenothiazine-10-propanamine monohydrochloride, (R)-2-Methoxy-N,N,beta-trimethyl-10H-phenothiazine-10-propanamine monohydrochloride, (-)-10-[3-(Dimethylamino)-2-methylpropyl]-2-methoxyphenothiazine monohydrochloride, (-)-Methotrimeprazine hydrochloride, Levomepromazine hydrochloride, Levomepromazinium chloride, Levopromazine hydrochloride, Methotrimeprazine hydrochloride, Neurocil |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24N2OS.ClH/c1-14(12-20(2)3)13-21-16-7-5-6-8-18(16)23-19-10-9-15(22-4)11-17(19)21;/h5-11,14H,12-13H2,1-4H3;1H/t14-;/m1./s1 |
| LEDER | Cl.COc1ccc2Sc3ccccc3N(C[C@H](C)CN(C)C)c2c1 |
| IUPAC-namn | (2R)-3-(2-methoxyphenothiazin-10-yl)-N,N,2-trimethylpropan-1-amine;hydrochloride |
| Visa mer |