missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Levomepromazine Maleate, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Levomepromazine Maleate |
| CAS | 7104-38-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Levomepromazine Maleate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C19 H24 N2 O S . C4 H4 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Levomepromazine Maleate |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24N2OS.C4H4O4/c1-14(12-20(2)3)13-21-16-7-5-6-8-18(16)23-19-10-9-15(22-4)11-17(19)21;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-11,14H,12-13H2,1-4H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t14-;/m1./s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | COc1ccc2Sc3ccccc3N(C[C@H](C)CN(C)C)c2c1.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?