Läs mer
Levomeplomazin sulfoxid, LoGiCal
Produktkod. 30458265
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30458265 10 mg
1 options
Produktkod. 30458265 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0019.01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Levomepromazine S-Oxide
CAS 7606-29-3
Analyt- eller komponentnamn Levomepromazine S-Oxide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C19 H24 N2 O2 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Levomepromazine Maleate Imp. B (EP), Levomepromazine Imp. B (EP), 10-[(2R)-3-(Dimethylamino)-2-methylpropyl]-2-methoxy-10H-phenothiazine 5-Oxide, Levomepromazine S-Oxide, Levomepromazine Sulphoxide, (betaR)-2-Methoxy-N,N,beta-trimethyl-10H-phenothiazine-10-propanamine 5-oxide, (-)-10-[3-(Dimethylamino)-2-methylpropyl]-2-methoxyphenothiazine 5-oxide, Levomepromazine 5-sulfoxide, Levomepromazine sulfoxide, Levopromazine sulfoxide, Methotrimeprazine 5-sulfoxide, Methotrimeprazine sulfoxide, Levomepromazine Maleate Impurity B, Levomepromazine Impurity B
InChI formel InChI=1S/C19H24N2O2S/c1-14(12-20(2)3)13-21-16-7-5-6-8-18(16)24(22)19-10-9-15(23-4)11-17(19)21/h5-11,14H,12-13H2,1-4H3/t14-,24?/m1/s1
Lösningstyp Snyggt
LEDER COc1ccc2c(c1)N(C[C@H](C)CN(C)C)c3ccccc3S2=O
IUPAC-namn (2R)-3-(2-metoxi-5-oxofenotiazin-10-yl)-N,N,2-trimetylpropan-1-amin
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 344.47
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 344,1558 g/mol