Läs mer
Levomoprolol Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Levomoprolol |
| CAS | 77164-20-6 |
| Molekylformel | C13 H21 N O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (S)-1-(2-Methoxyphenoxy)-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol, (2S)-1-(2-Methoxyphenoxy)-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol, (-)-Moprolol, Levotensin, l-Moprolol |
| InChI formel | InChI=1S/C13H21NO3/c1-10(2)14-8-11(15)9-17-13-7-5-4-6-12(13)16-3/h4-7,10-11,14-15H,8-9H2,1-3H3/t11-/m0/s1 |
| LEDER | COc1ccccc1OC[C@@H](O)CNC(C)C |
| IUPAC-namn | (2S)-1-(isopropylamino)-3-(2-methoxyphenoxy)propan-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 239.31 |
| Formel vikt | 239.1521 |