missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Levonorgestrel EP Impurity H, Mikromol™

Produktkod. 18093560
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18093560 25 mg
18082760 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18093560 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0121.010025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Levonorgestrel EP Impurity H
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 6beta-Hydroxylevonorgestrel
CAS 55555-97-0
Analyt- eller komponentnamn 6beta-Hydroxylevonorgestrel
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C21 H28 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 13-Ethyl-6β,17-dihydroxy-18,19-dinor-17α-pregn-4-en-20-yn-3-one (6β-Hydroxylevonorgestrel), Levonorgestrel Imp. H (EP), 13-Ethyl-6beta,17-dihydroxy-18,19-dinor-17alpha-pregn-4-en-20-yn-3-one, Levonorgestrel Imp. H (Pharmeuropa), 6beta-Hydroxylevonorgestrel, Levonorgestrel Impurity H
InChI formel InChI=1S/C21H28O3/c1-3-20-9-7-15-14-6-5-13(22)11-17(14)19(23)12-16(15)18(20)8-10-21(20,24)4-2/h2,11,14-16,18-19,23-24H,3,5-10,12H2,1H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20+,21+/m1/s1
LEDER CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C[C@@H](O)C4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
IUPAC-namn (6R,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-13-ethyl-17-ethynyl-6,17-dihydroxy-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molekylvikt (g/mol) 328.45
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 328.2038 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.