Läs mer
Invitrogen™ Levonorgestrel (LNG) Konkurrenskraftig ELISA Utrustning
Produktkod. 17825217
Change view
Kvantitet:
10 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
Paket med 96
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
17825217 10 x 96 tester -
15924224 96 tester Paket med 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17825217 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer EIALNGCX10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45870.00 SEK
    44952.60 SEK / Paket med 10
    Save 917.40 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
ELISA
Levonorgestrel (LNG) ELISA kvantifierar LNG i serum, plasma, urin, torkade fekala extrakt, saliv, mjölk eller cellodlingsmedium.
Metodens princip
Levonorgestrel (LNG) konkurrenskraftigt ELISA Kit för endast forskning är utformat för att kvantitativt mäta levonorgestrel som finns i serum, plasma, saliv, urin, torkade fekala prover, mjölk och vävnadsodlingsmediaprover. Detta kit mäter total LNG i extraherat serum, plasma, mjölk och fekala prover. En levonorgestrel-stamlösning tillhandahålls för att generera en standardkurva för analysen och alla prover bör avläsas från standardkurvan. Standarder eller utspädda prover pipetteras till en klar mikrotiterplatta belagd med en antikropp för att fånga kaninantikroppar. Ett levonorgestrel-peroxidaskonjugat tillsätts till standarderna och proverna i brunnarna. Bindningsreaktionen initieras genom tillsats av en polyklonal kaninantikropp till levonorgestrel till varje brunn. Efter 1 timmes inkubation tvättas plattan och substrat tillsätts. Substratet reagerar med det bundna levonorgestrel-peroxidaskonjugatet. Efter en kort inkubation stoppas reaktionen och intensiteten av den genererade färgen detekteras i en mikrotiterplattläsare som kan mäta vid 450 nm.
Rigorös validering
Varje tillverkade parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och konsistens från lot till lot. Se manualen för mer information om validering.
Levonorgestrel (4-Estren-17alpha-Ethynyl-18-homo-17beta-ol-3-one (LNG) is a synthetic steroid analogue.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Analysintervall 6,25 till 200 pg/ml
Analyskänslighet 2.2 pg/mL
Beskrivning Levonorgestrel (LNG) Konkurrenskraftig ELISA Utrustning
Analysera Multiplexanalys på Luminex Plattform
Konjugera HRP
Detektionsmetod fluorescens
Immunoassay Kit Format Sandwich ELISA Kit
Produkttyp ELISA
Provtyp Fekalt extrakt, Mjölk, Plasma, Saliv, Serum, Supernatant, Urin, Vatten
Tillräckligt för 10 x 96 analyser
Målarter Människa
För användning med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Aktivitetsanalyser, Proteinbiologi, Reproduktionsbiologi, Inflammation, Oxidativ stress, Metabolism, Cellsignalering, Epigenetik, Hematologi, DNA-skador, Cancerbiologi, Immunologi, Neurovetenskap, Neurobiologi, Steroidhormondetektion
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Interassay CV 9.1%
Intraassay CV 9%
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, HRP-konjugerad detektionsantikropp, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Proteinaliaser C21H28O2
Kvantitet 10 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Reproduktiv biologi
Provvolym Fekalextrakt 100μ L, Mjölk 100μ L, Plasma 100μ L, Saliv 50μ L, Serum 100μ L, Supernatant 100μ L, Urin 25μ L, vatten 100μ L
Frakt skick Wet or Dry Ice
Förvaringskrav -20 °C
Mål Levonorgestrel
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 1 tim 30 min