Läs mer
Levopropoxyphene Napsylate, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Levopropoxyphene Napsylate |
| CAS | 55557-30-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Levopropoxyphene Napsylate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C22 H29 N O2 . C10 H8 O3 S . H2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Naphthalenesulfonic acid, compd. with [R-(R*,S*)]-3-(dimethylamino)-2-methyl-1-phenyl-1-(phenylmethyl)propyl propanoate (1:1), monohydrate (9CI), Benzeneethanol, α-[2-(dimethylamino)-1-methylethyl]-α-phenyl-, propanoate (ester), [R-(R*,S*)]-, 2-naphthalenesulfonate (salt), monohydrate (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C22H29NO2.C10H8O3S.H2O/c1-5-21(24)25-22(18(2)17-23(3)4,20-14-10-7-11-15-20)16-19-12-8-6-9-13-19;11-14(12,13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10;/h6-15,18H,5,16-17H2,1-4H3;1-7H,(H,11,12,13);1H2/t18-,22+;;/m0../s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | O.CCC(=O)O[C@](Cc1ccccc1)([C@@H](C)CN(C)C)c2ccccc2.OS(=O)(=O)c3ccc4ccccc4c3 |
| Visa mer |