missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Levosalbutamol Hydrochloride, Mikromol
Beskrivning
Levosalbutamol Hydrochloride, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Levalbuterol hydrochloride |
| CAS | 50293-90-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Levalbuterol hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H21 N O3 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Levalbuterol Hydrochloride, (R)-Albuterol Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C13H21NO3.ClH/c1-13(2,3)14-7-12(17)9-4-5-11(16)10(6-9)8-15;/h4-6,12,14-17H,7-8H2,1-3H3;1H/t12-;/m0./s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | Cl.CC(C)(C)NC[C@H](O)c1ccc(O)c(CO)c1 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?