Läs mer
Levosimendan, MedChemExpress
Produktkod. 16401726
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
16401726 500 mg
1 options
Produktkod. 16401726 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY14286
MedChemExpress Levosimendan (Simsndan; OR-1259) is a calcium sensitiser used in the management of acutely decompensated congestive heart failure.
Levosimendan (Simsndan
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Levosimendan
Fysisk form Solid
CAS 141505-33-1
Färg Yellow
Kvantitet 500 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C14H12N6O
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Simsndan OR-1259
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (178.39 mM)
LEDER O=C1C[C@@H](C)C(C2=CC=C(N/N=C(C#N)/C#N)C=C2)=NN1
Molekylvikt (g/mol) 280.28
Formel vikt 280.28
Procent renhet 99.51%