Läs mer
Levosimendan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Levosimendan |
| CAS | 141505-33-1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C14 H12 N6 O |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2-[2-[4-[(4R)-1,4,5,6-Tetrahydro-4-methyl-6-oxo-3-pyridazinyl]phenyl]hydrazinylidene]propanedinitrile, Propanedinitrile, [[4-(1,4,5,6-tetrahydro-4-methyl-6-oxo-3-pyridazinyl)phenyl]hydrazono]-, (R)-, Propanedinitrile, [[4-[(4R)-1,4,5,6-tetrahydro-4-methyl-6-oxo-3-pyridazinyl]phenyl]hydrazono]- (9CI), 2-[2-[4-[(4R)-1,4,5,6-Tetrahydro-4-methyl-6-oxo-3-pyridazinyl]phenyl]hydrazinylidene]propanedinitrile, (-)-OR 1259, (R)-Simendan, 2-[[4-[(4R)-4-Methyl-6-oxo-4,5-dihydro-1H-pyridazin-3-yl]phenyl]hydrazinylidene]propanedinitrile, Levosimendan, OR 1259, Simdax |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12N6O/c1-9-6-13(21)19-20-14(9)10-2-4-11(5-3-10)17-18-12(7-15)8-16/h2-5,9,17H,6H2,1H3,(H,19,21)/t9-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@@H]1CC(=O)NN=C1c2ccc(NN=C(C#N)C#N)cc2 |
| IUPAC-namn | 2-[[4-[(4R)-4-methyl-6-oxo-4,5-dihydro-1H-pyridazin-3-yl]phenyl]hydrazinylidene]propanedinitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 280.28 |
| Visa mer |