Läs mer
Levosulpiride, MedChemExpress
Produktkod. 16418586
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16418586 100 mg
1 options
Produktkod. 16418586 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1059
MedChemExpress Levosulpiride (RV-12309) is the (S)-enantiomer of sulpiride, which is a D2 receptor a antagonist, an atypical antipsychotic drug of the benzamide class.
Levosulpiride (RV-12309) is the (S)-enantiomer of sulpiride, which is a D2 receptor a antagonist, an atypical antipsychotic drug of the benzamide class.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Levosulpiride
CAS 23672-07-3
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H23N3O4S
Kvantitet 100 mg
Synonym RV-12309 S-(-)-Sulpiride
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (146.44 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NC[C@H]1N(CC)CCC1)C2=CC(S(=O)(N)=O)=CC=C2OC
Molekylvikt (g/mol) 341.43
Formel vikt 341.43
Procent renhet 99.87%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation