Läs mer
Levovirin, TRC
Produktkod. 30468375
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30468375 100 mg
30466324 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30468375 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL379000100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 206269-27-4
Molekylformel C8 H12 N4 O5
Molekylvikt (g/mol) 244.2
Synonym 1-β-L-Ribofuranosyl-1H-1,2,4-triazole-3-carboxamide, ICN 17261, L-Ribavirin
IUPAC-namn 1-[(2S,3S,4R,5S)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymetyl)oxolan-2-yl]-1,2,4-triazole-3-karboxamid
LEDER NC(=O)c1ncn(n1)[C@H]2O[C@@H](CO)[C@H](O)[C@@H]2O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Levovirin
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C8H12N4O5/c9-6(16)7-10-2-12(11-7)8-5(15)4(14)3(1-13)17-8/h2-5,8,13-15H,1H2,(H2,9,16)/t3-,4-,5-,8-/m0/s1
Formel vikt 244.0808