Läs mer
Levulininsyra, 98 %
Produktkod. 11429752
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11429752 250 g 250g
11419752 1000 g 1000g
11439752 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11429752 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10813.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 123-76-2 | C5H8O3 | 116,116 g/mol
Används huvudsakligen som mellanprodukt för läkemedel, jordbrukskemikalier och organisk syntes. Används som råvara för parfym, modifierare och lösningsmedel av plast. Det används också som tillsats av polymer, färger och smörjolja. Används även som ytaktivt medel och hjälpmedel för att göra tryckfärg, gummiflux och kosmetika (inklusive schampo).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Används huvudsakligen som mellanprodukt för läkemedel, jordbrukskemikalier och organisk syntes. Används som råvara för parfym, modifierare och lösningsmedel av plast. Det används också som tillsats av polymer, färger och smörjolja. Används även som ytaktivt medel och hjälpmedel för att göra tryckfärg, gummiflux och kosmetika (inklusive schampo).
Löslighet Lösligt i
vatten (675g/L vid 20 °C).
Anteckningar
Ljuskänslig. Förvara mörkt. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-76-2
Molekylformel C5H8O3
Molekylvikt (g/mol) 116.116
MDL-nummer MFCD00002796
InChI-nyckel JOOXCMJARBKPKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym levulinic acid, laevulinic acid, pentanoic acid, 4-oxo, levulic acid, 4-oxovaleric acid, 3-acetylpropionic acid, 4-ketovaleric acid, leva, gamma-ketovaleric acid, acetopropionic acid
PubChem CID 11579
ChEBI CHEBI:45630
IUPAC-namn 4-oxopentansyra
LEDER CC(=O)CCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Levulinic acid
Smältpunkt 26 °C till 31 °C
Densitet 1.134
pH 2,5 till 3,0
Kokpunkt 245 °C till 246 °C
Flampunkt 137 °C (278 °F)
Odör Kännetecken
Brytningsindex 1.4415
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 506796
Känslighet Ljuskänslig
Merck Index 14,5472
Löslighetsinformation Löslig i vatten (675 g/L vid 20 °C).
Formel vikt 116.12
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.