Läs mer
Levulinic Acid, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 26°C to 29°C |
| Densitet | 1.13 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 245°C to 246°C/1013 mbar |
| MDL-nummer | MFCD00002796 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | Levulinic acid, 4-Oxopentanoic acid, 4-Oxovalerianic acid, Levulinic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 116.12 |
| Kvalitet | Research |