Läs mer
Levulinsyra, TRC
Produktkod. 17974975
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17974975 500 g
17970525 50 g
17932325 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17974975 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL379500500G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-76-2
Molekylformel C5 H8 O3
Molekylvikt (g/mol) 116.12
Synonym Levulinic Acid, Pentanoic acid, 4-oxo-, Levulinic acid (8CI), 4-Oxopentanoic acid, 3-Acetylpropanoic acid, 3-Acetylpropionic acid, 3-Oxobutanecarboxylic acid, 4-Ketovaleric acid, 4-Oxovaleric acid, Laevulinic acid, Levulic acid, NSC 3716, β-Acetylpropionic acid, γ-Ketovaleric acid
IUPAC-namn 4-oxopentanansyra
LEDER CC(=O)CCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Levulinic Acid
Kvantitet 500 g
InChI formel InChI=1S/C5H8O3/c1-4(6)2-3-5(7)8/h2-3H2,1H3,(H,7,8)
Formel vikt 116.0473