missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Lewis A Blood Group Antigen Antibody (SPM522), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-11431MFV500
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Lewis A Blood Group Antigen Monoclonal antibody specifically detects Lewis A Blood Group Antigen in Human, Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
Specifikationer
| Lewis A Blood Group Antigen | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 500 SE | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| 28 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| Flow Cytometry | |
| SPM522 | |
| Flow Cytometry | |
| A transferase, A3GALNT, A3GALT1, ABO, B transferase, EC=2.4.1.37, EC=2.4.1.40, Fucosylglycoprotein 3-alpha-galactosyltransferase, Fucosylglycoprotein alpha-N-acetylgalactosaminyltransferase, Fucosylglycoprotein alpha-N-acetylgalactosaminyltransferase soluble form, Glycoprotein-fucosylgalactoside alpha-galactosyltransferase, Glycoprotein-fucosylgalactoside alpha-N-acetylgalactosaminyltransferase, GTB, Histo-blood group A transferase, Histo-blood group ABO system transferase, Histo-blood group B transferase, NAGAT | |
| Mucins isolated from ovarian cyst fluid | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering