Läs mer
Lewis A Trisaccharide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lewis A Trisaccharide |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H35NO15/c1-5-10(25)12(27)14(29)19(32-5)35-16-8(4-23)33-18(31)9(21-6(2)24)17(16)36-20-15(30)13(28)11(26)7(3-22)34-20/h5,7-20,22-23,25-31H,3-4H2,1-2H3,(H,21,24)/t5-,7+,8+,9+,10+,11-,12+,13-,14-,15+,16+,17+,18?,19-,20-/m0/s1 |
| Formel vikt | 529.2007 |