Läs mer
Lexacalcitol, MedChemExpress
Produktkod. 16451919
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16451919 1 mg 1mg
16438038 10 mg -
16430498 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16451919 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY32340
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Lexacalcitol (KH1060), a vitamin D analog, is a potent regulator of cell growth and immune responses. Lexacalcitol can be used for the research of graft rejection, psoriasis, cancer and auto-immune diseases.
Lexacalcitol (KH1060), a vitamin D analog, is a potent regulator of cell growth and immune responses. Lexacalcitol can be used for the research of graft rejection, psoriasis, cancer and auto-immune diseases.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lexacalcitol
CAS 131875-08-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C29H48O4
Kvantitet 1 mg
Synonym KH1060
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (217.07 mM; Need ultrasonic)
LEDER C[C@]1(CCC/2)[C@](CC[C@@H]1[C@@H](C)OCCCC(CC)(CC)O)([H])C2=C\C=C(C[C@@H](O)C[C@@H]3O)/C3=C
Molekylvikt (g/mol) 460.69
Formel vikt 460.69
Procent renhet 99.42%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation