Läs mer
Lexibulin, MedChemExpress
Produktkod. 16490357
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16490357 50 mg -
16466717 5 mg -
16444008 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16490357 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10498
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Lexibulin (CYT-997) is a potent and orally active tubulin polymerisation inhibitor with IC50s of 10-100 nM in cancer cell lines; with potent cytotoxic and vascular disrupting activity in vitro and in vivo. Lexibulin induces cell apoptosis and induces mitochondrial ROS generation in GC cells.
Lexibulin (CYT-997) is a potent and orally active tubulin polymerisation inhibitor with IC50s of 10-100 nM in cancer cell lines
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lexibulin
CAS 917111-44-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H30N6O2
Kvantitet 50 mg
Synonym CYT-997
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (230.13 mM)
LEDER CCC[C@H](NC1=C(C)C=NC(C2=CC=C(NC(NCC)=O)C(OC)=C2)=N1)C3=CN=CC=C3
Molekylvikt (g/mol) 434.53
Formel vikt 434.53
Procent renhet 98.08%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death