Läs mer
Lexithromycin, MedChemExpress
Produktkod. 16490417
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16490417 50 mg -
16425046 100 mg 100mg
16424068 10 mg -
16402946 25 mg -
16446767 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16490417 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY105932
MedChemExpress Lexithromycin is an erythromycin A derivative, with antibacterial activity.
Lexithromycin is an erythromycin A derivative, with antibacterial activity.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lexithromycin
Fysisk form Solid
CAS 53066-26-5
Färg Off-White
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C38H70N2O13
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Erythromycin A 9-methoxime Wy 48314
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (65.53 mM)
LEDER CO[C@@](C)([C@@H](O)[C@H](C)O1)C[C@]1([H])O[C@@]([C@H]2C)([H])[C@@H]([C@H]([C@](O)(C[C@H](/C([C@H](C)[C@@H](O)[C@](C)(O)[C@@H](CC)OC2=O)=N\OC)C)C)O[C@@]3([H])[C@@H]([C@H](C[C@@H](C)O3)N(C)C)O)C
Molekylvikt (g/mol) 762.97
Formel vikt 762.97
Procent renhet 98.0%